アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to brownish
溶解性
DMSO: 2 mg/mL to clear
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(N1CCC)NC2=C(N=C(C3=CC=C(S(=O)(N4CCN(C5=CC=C(Cl)C=C5)CC4)=O)C=C3)N2)C1=O
InChI
1S/C24H25ClN6O4S/c1-2-11-31-23(32)20-22(28-24(31)33)27-21(26-20)16-3-9-19(10-4-16)36(34,35)30-14-12-29(13-15-30)18-7-5-17(25)6-8-18/h3-10H,2,11-15H2,1H3,(H,26,27)(H,28,33)
InChI Key
OVHCTHHFOHMNFV-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1983-VAR:
SML1983-5MG:
SML1983-25MG:
SML1983-BULK:
試験成績書(COA)