Merck
P0020
Sigma-Aldrich
プリスチメリン
別名:
(9b,13a,14b,20a)-3-ヒドロキシ-9,13-ジメチル-2-オキソ-24,25,26-トリノルオレアナ-1(10),3,5,7-テルトラエン-29-酸メチルエステル, セラストロールメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥34,500
25 MG
¥131,000
¥34,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥34,500
25 MG
¥131,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H40O4
CAS番号:
分子量:
464.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥34,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
orange
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プリスチメリンは、条件付きでリプログラミングされた患者由来肺腺癌細胞(CRLC)に対する影響を検討するための抗腫瘍薬として使用されています。[1]条件付きでリプログラミングされた患者由来原発性肝細胞癌細胞(CRHC)に対する影響を検討するための抗腫瘍薬としても使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
MGLに対してオイホールよりも強力に作用し、ラット神経細胞で良好な活性を示していますが、類似する酵素と比較して選択性は低くなっています。
MGLに対してユーフォルよりも活性が高く、ラットニューロンでより良い活性を示しますが、同様の酵素に比べて選択性が低くなります。可逆的に作用する最初のMGL阻害剤、他のいくつかはシステイン残基に共有結合します。他の研究は、複数のマイロムを含み、プリスチメリンは、IKK-αまたはIKK-βの阻害を介してNF-κB活性化を阻害します。それはセラストロールのメチルエステル(C0869)です。
プリスチメリンはCelastraceaeおよびHippocrateaceaeファミリーに豊富に存在するキノンメチドトリテルペノイドです。抗炎症、抗マラリア、抗細菌、および殺虫特性を示します。プリスチメリンは、腫瘍細胞の血管形成、アポトーシス、オートファジー、遊走、および浸潤に影響を与えることで抗癌および抗増殖活性を示します。白血病、神経膠腫、乳癌、前立腺癌、口腔癌、および肺癌に対する治療効果を示すことが検討されています。[3]
特徴および利点
この化合物はHandbook of Receptor Classification and Signal Transductionのカンナビノイド受容体のページに取り上げられています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、ここをクリックしてください
Jan Code
P0020-5MG:
P0020-BULK:
P0020-25MG:
P0020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jin Sun Lee et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 36(2), 316-325 (2013-02-02)
Pristimerin is a naturally occurring triterpenoid that causes cytotoxicity in several cancer cell lines. However, the mechanism of action for the cytotoxic effect of pristimerin has not been unexplored. The purpose of this study was to investigate the effect of
Tsugiya Murayama et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 18(3), 133-139 (2007-07-14)
We examined the anticytomegalovirus properties of four compounds: pristimerin, the pristimerin analogue, lupeol and 2-acetylphenol-1-beta-D-glucopyranosyl (1 --> 6)-beta-D-xylpyranoside (acetophenol glycoside), isolated from Maytenus heterophylla, a Kenyan medicinal plant. The effects were studied on human cytomegalovirus (HCMV) replication in the human
Jia-Jun Li et al.
Frontiers in pharmacology, 10, 746-746 (2019-07-30)
As a quinonemethide triterpenoid extracted from species of the Celastraceae and Hippocrateaceae, pristimerin has been shown potent anti-cancer effects. Specifically, it was found that pristimerin can affect many tumor-related processes, such as apoptosis, autophagy, migration and invasion, vasculogenesis, and drug
Du-Qiang Luo et al.
Pest management science, 61(1), 85-90 (2004-12-14)
Pristimerin and celastrol isolated from the roots of Celastrus hypoleucus (Oliv) Warb f argutior Loes exhibited inhibitory effects against diverse phytopathogenic fungi. Pristimerin and celastrol were found to inhibit the mycelial growth of Rhizoctonia solani Kuhn and Glomerella cingulata (Stonem)
V M Dirsch et al.
European journal of pharmacology, 336(2-3), 211-217 (1998-01-24)
Inducible nitric oxide synthase dependent production of nitric oxide (NO) plays an important role in inflammation. We investigated whether pristimerin ((20alpha)-3-hydroxy-2-oxo-24-nor-friedela-1(10),3,5,7-te traen-carboxylic acid-(29)-methylester), an antitumoral, antimicrobial as well as anti-inflammatory plant compound, has an effect on the inducible NO synthase
資料
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.