Merck
PHL83303
プリスチメリン
phyproof® Reference Substance
別名:
(9b,13a,14b,20a)-3-ヒドロキシ-9,13-ジメチル-2-オキソ-24,25,26-トリノルオレアナ-1(10),3,5,7-テルトラエン-29-酸メチルエステル, セラストロールメチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥76,160
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥76,160
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H40O4
CAS番号:
分子量:
464.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥76,160
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)[C@]1(C)CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C4=CC=C5C(C)=C(O)C(=O)C=C5[C@]4(C)CC[C@@]3(C)C2C1
InChI
1S/C30H40O4/c1-18-19-8-9-22-28(4,20(19)16-21(31)24(18)32)13-15-30(6)23-17-27(3,25(33)34-7)11-10-26(23,2)12-14-29(22,30)5/h8-9,16,23,32H,10-15,17H2,1-7H3/t23-,26-,27-,28+,29-,30+/m1/s1
InChI Key
JFACETXYABVHFD-WXPPGMDDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
MGLに対してオイホールよりも強力に作用し、ラット神経細胞で良好な活性を示していますが、類似する酵素と比較して選択性は低くなっています。
MGLに対してユーフォルよりも活性が高く、ラットニューロンでより良い活性を示しますが、同様の酵素に比べて選択性が低くなります。可逆的に作用する最初のMGL阻害剤、他のいくつかはシステイン残基に共有結合します。他の研究は、複数のマイロムを含み、プリスチメリンは、IKK-αまたはIKK-βの阻害を介してNF-κB活性化を阻害します。それはセラストロールのメチルエステル(C0869)です。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)