Merck
O2757
Sigma-Aldrich
3-Oxo-4-aza-5α-androstane-17β-(N-t-butylcarboxamide)
≥90%, powder
別名:
Dihydroproscar
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥26,100
¥26,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥26,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H38N2O2
CAS番号:
分子量:
374.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥26,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
yellow
溶解性
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)NC(C)(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)N2
InChI
1S/C23H38N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h14-18H,6-13H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
InChI Key
ZOIUUCNFVDJSJK-WSBQPABSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O2757-1MG:
O2757-BULK:
O2757-VAR:
O2757-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)