安全性情報
MABC1145
Sigma-Aldrich
Anti-FAP Antibody, clone 73.3
clone 73.3, from mouse
別名:
Fibroblast activation protein, Propyl endopeptidase FAP, Dipeptidyl peptidase FAP, Serine integral membrane protease, SIMP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
73.3, monoclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Fap(14089)
詳細
線維芽細胞活性化タンパク質(UniProt:***、別名:プロピルエンドペプチダーゼFAP、ジペプチジルペプチダーゼFAP、セリン膜内在性プロテアーゼ、SIMP)は、マウスFap遺伝子(Gene ID:14089)によってコードされています。FAPはホモ二量体のII型膜貫通タンパク質で、細胞に物理的に接着し、タンパク質の大部分は細胞外に露出しています。FAPはセリンプロテアーゼファミリーのゼラチナーゼであり、ヒト上皮がんの大部分、創傷治癒の肉芽組織、骨・軟部肉腫の悪性細胞において、腫瘍関連線維芽細胞や周皮細胞に選択的に発現しています。ほとんどの正常組織では発現しませんが、胚の発育中に発現します。ホモ二量体として存在し、細胞膜型と可溶性型の両方の活性に、ホモ二量体化が必要です。DPP4とヘテロ二量体を形成することもあります。細胞膜型と可溶型の両方がポストプロリン切断エンドペプチダーゼ活性を示し、Ala/Ser-Gly-Pro-Ser/Asn/Alaの共通配列を顕著に切断します。そのゼラチナーゼ活性は、PMSF、AEBSF、ジイソプロピルフルオロリン酸(DFP)などのセリンプロテアーゼ阻害剤によって阻害されます。FAPは、発生、組織修復、上皮の発がんにおける線維芽細胞の増殖または上皮間葉系の相互作用の制御に関与しています。また、悪性黒色腫におけるECMに対する細胞浸潤にも関与しています。(参考文献:Kelly, T et al. (2012). Int. Rev. Cell Mol. Biol. 297:83-116; Santos, AM et al. (2009). J. Clin. Invest. 119(12):3613-3625)
特異性
クローン73.3は、FAPを過剰発現している3T3細胞において、線維芽細胞活性化タンパク質(FAP)を特異的に検出します。
免疫原
FAP発現3T3細胞
アプリケーション
このマウスモノクローナル抗FAP抗体クローン73.3(カタログ番号:MABC1145)を用いて、線維芽細胞活性化タンパク質を検出できます。フローサイトメトリーでテストされています。
フローサイトメトリー:フローサイトメトリーでFAPが検出されました(Wang, L.C., et. al. (2014). Cancer Immunol Res. 2(2):154-66)。
フローサイトメトリー:1 µg/mLで使用、FAP過剰発現した3T3細胞ではFAPを検出しましたが、野生型の3T3細胞では検出されませんでした(Leslie Hopper, University of Pennsylvania, USA、厚意による提供)。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
品質
アイソタイプ検査:アイソタイプ検査によって同一性が確認されています。
アイソタイピング試験:このモノクローナル抗体の同一性は、アイソタイピング試験によりマウスIgG1であることが確認されています。
ターゲットの説明
算出値:87.94 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABC1145:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessica K Bernard et al.
Inflammatory bowel diseases, 29(11), 1778-1792 (2023-06-02)
Growth factors are essential for maintenance of intestinal health. We previously showed that exogenous neuregulin-4 (NRG4) promotes colonocyte survival during cytokine challenge and is protective against acute models of intestinal inflammation. However, the function(s) of endogenous NRG4 are not well
Anthony B Rodriguez et al.
Cell reports, 36(3), 109422-109422 (2021-07-22)
Tumor-associated tertiary lymphoid structures (TA-TLS) are associated with enhanced patient survival and responsiveness to cancer therapies, but the mechanisms underlying their development are unknown. We show here that TA-TLS development in murine melanoma is orchestrated by cancer-associated fibroblasts (CAF) with
質問
  1. Is species Reactivity human or mouse?
    1 回答
    1. This product is suitable for use in mouse. The reactivity in human has not been determined.