スキップする
A0263
アフラトキシンG2
mycotoxin, powder
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 mg
カートの在庫状況を確認する
¥36,800
5 mg
カートの在庫状況を確認する
¥111,000
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥196,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
230-643-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1692017
Form:
powder
¥36,800
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
アフラトキシンG2,
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCO[C@]1([H])Oc3cc(OC)c4C5=C(C(=O)OCC5)C(=O)Oc4c23
InChI
1S/C17H14O7/c1-20-9-6-10-12(8-3-5-22-17(8)23-10)14-11(9)7-2-4-21-15(18)13(7)16(19)24-14/h6,8,17H,2-5H2,1H3/t8-,17+/m0/s1
InChI key
WPCVRWVBBXIRMA-WNWIJWBNSA-N
General description
アフラトキシンG2 は、世界中の熱帯・亜熱帯地域に存在する真菌種であるAspergillus parasiticus、Aspergillus flavus、Aspergillus nomius により合成される有害な真菌二次代謝産物です。アフラトキシンG(AFG)は、ジフラノクマリンの誘導体であり、クマリン核とラクトン環に結合しているビフラン基が含まれています。
Application
アフラトキシンG2 は、以下における免疫親和性カラム精製によるアフラトキシンレベルの推定のためのスタンダードとして使用されています:
  • ピーナッツ菓子
  • チョウセンニンジンやその他の根
  • オリーブ油、ピーナッツ油、ゴマ油
Biochem/physiol Actions
アフラトキシンは肝発がん性があり、ピーナッツ、果実、穀類、トウモロコシ、乾燥果実の食品汚染物質です。
Disclaimer
発がんのおそれがあります。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CRM4632634033ERMAC060
description
-
description
certified reference material, 3 μg/mL in benzene:acetonitrile (98:2), ampule of 1 mL
description
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
description
3.80 μg/g in acetonitrile, ERM®, certified reference material
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アフラトキシンG2
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
保管分類
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
適用法令
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A0263-5MG-PW: + A0263-VAR: + A0263-10MG: + I-0038: + A0263-1MG-KC: + A0263-5MG: + A0263-10MG-PW: + I-0037: + A0263-1MG: + A0263-BULK: + A0263-1MG-PW: + A0263-10MG-KC:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Can Aflatoxin G2 A0263 be used for analysis with HPLC?
    1 回答
    1. Aflatoxin G2 A0263 has not been validated for HPLC analysis. A relevant citation for the product's use in HPLC analysis is available for reference: J AOAC Int. 2010 May-Jun;93(3):936-42.