詳細
non-ionic
アッセイ
≥98% (GC)
分子量
292.37 g/mol
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14+/m1/s1
InChI Key
HEGSGKPQLMEBJL-RGDJUOJXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
O0630-VAR:
O0630-100MG:
O0630-500MG:
O0630-1G:
O0630-5G:
O0630-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック