アッセイ
~95%
品質水準
形状
powder
包装
vial of 10 mg
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI Key
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N7785-BULK:
N7785-1VL-PW:
N7785PROC:
N7785-15VL:
N7785-1VL-KC:
N7785-PH:
N7785-1VL:
N7785-VAR:
N7785-15VL-PW:
試験成績書(COA)