交差性
rat, human, mouse
濃度
~1.2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 2.5-5.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved rat brain sections
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 5.0-10.0 μg/mL using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved human and mouse brain sections
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NGB(58157)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence double staining
- immunostaining
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
ターゲットの説明
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
N7162-200UL:
N7162-VAR:
N7162-BULK:
アクティブなフィルタ