Merck
N7007
Sigma-Aldrich
Nitrazine Yellow
別名:
2-(2,4-Dinitrophenylazo)-1-hydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 2-(2,4-Dinitrophenylazo)naphthol-3,6-disulfonic acid disodium salt, Nitrazol Yellow
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H8N4Na2O11S2
CAS番号:
分子量:
542.36
カラーインデックス番号:
14890
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
組成
Dye content, ~85%
pH
6.0-7.2, yellow to blue
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c(cc3cc(ccc13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N4O11S2.2Na/c21-16-11-3-2-10(32(26,27)28)5-8(11)6-14(33(29,30)31)15(16)18-17-12-4-1-9(19(22)23)7-13(12)20(24)25;;/h1-7,21H,(H,26,27,28)(H,29,30,31);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChI Key
XBLIFEQTVVSTIM-QIKYXUGXSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N7007-BULK:
N7007-5G:
N7007-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)