アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
yellow
溶解性
DMSO: >20 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)-c2nc([nH]c2-c3ccc(OC)cc3)-c4ccc(o4)-c5cccc(Cl)c5
InChI
1S/C27H21ClN2O3/c1-31-21-10-6-17(7-11-21)25-26(18-8-12-22(32-2)13-9-18)30-27(29-25)24-15-14-23(33-24)19-4-3-5-20(28)16-19/h3-16H,1-2H3,(H,29,30)
InChI Key
FEEOFPAEDSMOTO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N6664-25MG:
N6664-BULK:
N6664-VAR:
N6664-5MG:
試験成績書(COA)