Merck
N6660
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド, 還元型 二ナトリウム塩
~98%, pkg of 0.2 mg (per vial)
別名:
β-DPNH, β-NADH, コエンザイム I(還元型) 二ナトリウム塩, ジホスホピリジンヌクレオチド, 還元型 二ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
15 VIALS
¥42,000
¥42,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
15 VIALS
¥42,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7Na2O14P2
CAS番号:
分子量:
709.40
Beilstein:
5230241
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥42,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
~98%
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 0.2 mg (per vial)
SMILES記法
[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@H]2O[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;/m0../s1
InChI Key
QRGNQKGQENGQSE-QUWMEQBESA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (β-NAD) regulates energy metabolism and immunity. It is a cofactor for mitochondrial deacetylase sirtuin-3 enzyme and modulates inflammasome assembly. β-NAD supresses interleukin-1β levels in monocytic cells in inflammatory syndromes.[1] β-NAD released by neurosecretory cells is a potential neurotransmitter.[2] β-NAD is a vascular mediator in lung endothelial cells and may play a protective role against cytokine mediated inflammation.[3]
アプリケーション
β-Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced (NADH) comprise a coenzyme redox pair (NAD+:NADH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. In addition to its redox function, NAD+/NADH is a donor of ADP-ribose units in ADP-ribosylaton (ADP-ribosyltransferases; poly(ADP-ribose) polymerases ) reactions and a precursor of cyclic ADP-ribose (ADP-ribosyl cyclases).
β-Nicotinamide adenine dinucleotide, reduced disodium salt has been used:
  • for the standard curve generation in neurotoxity assay of cortical neurons[4]
  • in triosephosphate isomerase assay in jurkat JE6-1 cells[5]
  • in lactate dehydrogenase assay[6]
生物化学的/生理学的作用
電子供与体
再構成
溶液は要時調製し、直ちにご使用ください。
その他情報
これは一般的な形態のNADHです。α-NADHと混同しないようご注意ください。
容量は、UV-可視吸光法で定量したNADH含量に基づいています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N6660-15VL-PW:
N6660-1VL-KC:
N6660-1VL:
N6660-15VL:
N6660PROC:
N6660-1VL-PW:
N6660-VAR:
N6660-BULK:
N6660-PH:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide attenuates lipopolysaccharide-induced inflammatory effects in a murine model of acute lung injury
Umapathy N, et al.
Experimental Lung Research, 38(5), 223-232 (2012)
Deficiency of ATP13A2 leads to lysosomal dysfunction, alpha-synuclein accumulation, and neurotoxicity
Usenovic M, et al.
The Journal of Neuroscience, 32(12), 4240-4246 (2012)
13C MR Hyperpolarization of Lactate by Using ParaHydrogen and Metabolic Transformation in Vitro
Cavallari E, et al.
Chemistry?A European Journal , 23(5), 1200-1204 (2017)
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is an enteric inhibitory neurotransmitter in human and nonhuman primate colons
Hwang SJ, et al.
Gastroenterology, 140(2), 608-617 (2011)
beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide (beta-NAD) Inhibits ATP-Dependent IL-1beta Release from Human Monocytic Cells
Hiller SD, et al.
International Journal of Molecular Sciences, 19(4), 1126-1126 (2018)