Merck
N6659
Sigma-Aldrich
NFκB Control Peptide
p65, human, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥35,000
¥35,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥35,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥35,000
Check Cart for Availability
製品名
NFκB (p65) Control Peptide human, ~1 mg/mL, buffered aqueous solution
由来生物
human
品質水準
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~1 mg/mL
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... RELA(5970)
Amino Acid Sequence
Met-Asn-Glu-Leu-Phe -Pro-Leu-Ile-Phe-Pro-Ala-Glu-Pro-Ala-Glu-Ala-Ser-Gly-Pro-Tyr-Val
アプリケーション
For use as a blocking peptide for anti-NFκB(p65) subunit.
物理的形状
0.01%アジ化ナトリウム含有溶液。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
N6659-VAR:
N6659-50UG-PW:
N6659-BULK:
N6659-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)