アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
off-white
溶解性
DMSO: soluble
SMILES記法
CCN(CC)C(=O)c1ccc(cc1)[C@H](N2C[C@H](C)N(CC=C)C[C@H]2C)c3cccc(OC)c3
InChI
1S/C28H39N3O2/c1-7-17-30-19-22(5)31(20-21(30)4)27(25-11-10-12-26(18-25)33-6)23-13-15-24(16-14-23)28(32)29(8-2)9-3/h7,10-16,18,21-22,27H,1,8-9,17,19-20H2,2-6H3/t21-,22+,27?/m0/s1
InChI Key
KQWVAUSXZDRQPZ-QNWUEUMSSA-N
遺伝子情報
human ... OPRD1(4985)
mouse ... Oprd1(18386)
rat ... Oprd1(24613) , Oprm1(25601)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S2812-25MG:
S2812-VAR:
S2812-5MG:
S2812-BULK:
試験成績書(COA)