Merck
N0252
Sigma-Aldrich
デカン酸 4-ニトロフェニル
lipase substrate, ≥98% (TLC), powder
別名:
カプリン酸 4-ニトロフェニル, デカン酸 4-ニトロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,700
1 G
¥51,700
¥12,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,700
1 G
¥51,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H23NO4
CAS番号:
分子量:
293.36
Beilstein:
1915230
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
¥12,700
出荷可能日2025年4月07日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
デカン酸 4-ニトロフェニル, lipase substrate
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
chloroform: soluble 100 mg/mL, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H23NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16(18)21-15-12-10-14(11-13-15)17(19)20/h10-13H,2-9H2,1H3
InChI Key
RRNKCSIEGPOIKI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Nitrophenyl decanoate has been used as a substrate for assessing the lipase activity spectrophotometrically.[1] It has also been used as a substrate for estimating the carboxylesterases activity.[2]
4-Nitrophenyl decanoate has been used as a substrate to assess the carboxylesterase production by recombinant Penicillium griseoroseum T55 strain.[3] It has also been used for general esterase activity assay of the hepatopancreas extract.[4]
生物化学的/生理学的作用
4-Nitrophenyl decanoate is a substrate for lipase enzyme. The extracellular lipase has greater hydrolysis reaction velocity with 4-nitrophenyl decanoate when compared with other 4-nitropheny esters.[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N0252-BULK:
N0252-100MG:
N0252-50MG:
N0252-500MG:
N0252-VAR:
N0252-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Isolation and characterization of an enzyme from the Greenshell? mussel Perna canaliculus that hydrolyses pectenotoxins and esters of okadaic acid
MacKenzie LA, et al.
Toxicon, 60(3), 406-419 (2012)
V M Gumerov et al.
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia, 48(4), 376-382 (2012-10-06)
As a result of sequencing the genome of the termophilic alkali-tolerant lipolytic bacterium Thermosyntropha lipolytica, the gene encoding a lipase secreted into the medium was identified. The recombinant enzyme was expressed in Escherichia coli. It was isolated, purified, and functionally
Methods in Molecular biology: Platelets and Megakaryocytes, volume 1, functional assays, 27-27 (2012)
Janaina Marques de Almeida et al.
Scientific reports, 8(1), 10000-10000 (2018-07-04)
We determined the effect of the His-tag on the structure, activity, stability and immobilization of LipC12, a highly active lipase from a metagenomic library. We purified LipC12 with a N-terminal His-tag and then removed the tag using tobacco etch virus
Dan Wu et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 844-844 (2020-08-28)
The multiple inhibitors tolerance of microorganism is important in bioconversion of lignocellulosic biomass which is a promising renewable and sustainable source for biofuels and other chemicals. The disruption of an unknown α/β hydrolase, which was termed KmYME and located in