Merck
MTCA8401B
MTC Bio BenchBin Benchtop Biohazard Bin
capacity 1.5 L
別名:
bio waste bin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.15
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
MTC Bio A8401B
キャパシティ
1.5 L
詳細
BenchBin Benchtop Biohazard Bin, 1.5L, 7 x 5 x7in, 1/ea
特徴および利点
  • Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
  • Secures and covers hazardous waste
  • Easy push open/close spring lid
  • Compact footprint – 7 x 5 x 7in.
法的情報
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)