Merck
MSST0006
Sigma-Aldrich
SILuLite VEGFA Vascular endothelial growth factor A human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
別名:
SILuLite Vascular endothelial growth factor A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥119,000
¥119,000
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥119,000
About This Item
UNSPSCコード:
23201100
NACRES:
NA.12
¥119,000
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized powder
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... VEGFA(7422)
関連するカテゴリー
詳細
SILu Lite VEGF165 is a recombinant glycosylated human protein expressed in human 293 cells. It is a homodimer with an apparent molecular mass of 45 kDa.
Suggested Quantitative Analysis Parameters
(MRM settings provided for three suggested peptides)
生物化学的/生理学的作用
VEGF165 belongs to the PDGF/VEGF growth factor family characterized by the presence of eight conserved cysteine residues and a cystine knot structure.1 VEGF is secreted by the majority of tumor cells and initiates angiogenesis by activating endothelial cells of existing blood vessels and promoting their migration.2
VEGF has also been implicated in correlation with poor prognosis in breast cancer.2 In addition, VEGF is released in rheumatoid arthritis in response to TNF-α, increasing endothelial permeability and stimulating angiogenesis (formation of capillaries)3,4
シーケンス
APMAEGGGQNHHEVVKFMDVYQRSYCHPIETLVDIFQEYPDEIEYIFKPSCVPLMRCGGC
物理的形状
Supplied as a lyophilized powder containing phosphate buffered saline
法的情報
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
MSST0006-50UG:
MSST0006-50UG-PW:
MSST0006-VAR:
MSST0006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)