Merck
MAK505
Sigma-Aldrich
Ascorbic Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
品質水準
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
fluorometric
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Ascorbic acid (the L-enantiomer commonly known as vitamin C) is an important antioxidant found in living organisms and applied as additives in food and other industrial processes. By reacting with reactive oxygen species, it protects the cell from oxidative damage.
特徴および利点
  • Linear detection range: 6 to 1000 µM for the colorimetric assay and 1 to 100 µM for the fluorometric assay.
適合性
The kit is suitable for ascorbic acid determination in biological samples such as serum, plasma, urine, saliva, milk, tissue, and cell culture, as well as for studying the effects of drugs on ascorbic acid metabolism.
原理
The Ascorbic Acid Assay Kit provides a simple, direct and high-throughput assay for measuring ascorbic acid. In this assay, ascorbic acid is oxidized by ascorbate oxidase resulting in the production of H2O2 which reacts with a specific dye to form a pink colored product. The color intensity at 570 nm or fluorescence intensity at λEx = 530 nm/λEm = 585 nm is directly proportional to the ascorbic acid concentration in the sample.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)