Merck
MAK488
Sigma-Aldrich
Phosphate Assay Kit
sufficient for 500 colorimetric tests
別名:
Phosphate Colorimetric Test Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アプリケーション
agriculture
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
検出方法
colorimetric
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Phosphate (Pi) is one of the most important ion species in nature. Phosphate is present in all biological systems. It is a major constituent in minerals and fertilizers, and is a component of industrial wastewater. Thus accurate determination of phosphate concentration finds numerous applications in pharmacology, biomedical research, clinical chemistry, industrial process monitoring and environmental monitoring.
特徴および利点
  • Linear detection range: 0.3 µM (0.0028 mg/dL) to 50 µM (0.47 mg/dL) phosphate.
  • Compatible with high-throughput handling systems.
  • The optimized formulation has greatly enhanced reagent and signal stability.
  • Low interference in biological samples. No pretreatments are needed.
適合性
The kit is suitable for the quantification of phosphate in serum, urine, saliva, sweat, food and beverages, water, soil and fertilizer, as well as studying the effects of drugs on phosphate metabolism.
原理
The Phosphate Assay Kit is designed to measure phosphate ions directly in samples without any pretreatment. The improved Malachite Green method utilizes the malachite green dye and molybdate, which forms a stable colored complex specifically with inorganic phosphate. The intensity of the color, measured at 620 nm, is directly proportional to the phosphate concentration in the sample. The optimized formulation substantially reduces interference by substances in the raw samples.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)