The protocol indicates that 5 uL of the probe should be added to the working reagent. This is described in Table 2, located on page 3 of the datasheet. Please see the link below to review:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/429/213/mak443pis-ms.pdf
おすすめの製品
品質水準
入力
cell culture medium
plasma
serum
urine
検出方法
fluorometric
関連疾患
diabetes; pulmonary disorders; endocrinological disorders; cardiovascular diseases; cancer
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Lactate Metabolism Research
- Tissue Metabolism Research
- Drug Discovery
特徴および利点
- Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent, reducing complexity and saving valuable time and effort.
- Broader Detection Range: Detect L-Lactate levels accurately across a wide range, from 1 to 50 μM, using just 50 μL of sample in a 96-well plate setup, ensuring comprehensive analysis with minimal sample requirement.
- High-Throughput Compatibility: Effortlessly integrate our kit into high-throughput handling systems, ensuring seamless operation and maintaining efficiency and accuracy in large-scale analyses.
適合性
原理
その他情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
-
The kit contains a probe, but no instructions in the protocol of when/how much to add. Please advise on the probe-adding step?
1 回答-