Merck
MAK058
Sigma-Aldrich
D-乳酸比色定量アッセイ
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
D-乳酸テストキット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥70,300
¥70,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥70,300
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥70,300
出荷可能日2025年4月09日詳細
バルクの問い合わせ
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders; gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
詳細
D-乳酸は、通常は血流中にナノモルレベルで存在し、腸内細菌により、またはメチルグリオキサール経路を介して産生されます。哺乳類では、D-乳酸はその代謝にD-乳酸デヒドロゲナーゼを要し、緩徐に代謝されるため、血中濃度の上昇は酸血症およびアシドーシスをもたらす可能性があります。D-乳酸アシドーシスの重症度は神経毒性症状と関連する可能性があります。また、体内での大量のD-乳酸蓄積は代謝および排泄の障害と関連する可能性があります。
アプリケーション
D-乳酸比色定量アッセイキットは、産生された乳酸の立体特異性を決定するのに使用されています。[1]
適合性
血清、血漿、細胞、培養、および培養培地のサンプルとの併用に適しています。
原理
このアッセイでは、D-乳酸はD-乳酸デヒドロゲナーゼにより特異的に酸化され、450 nmで測定可能な比色定量物質を産生します。サンプルの有用な濃度範囲は、D-乳酸0.1~10 mMです。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reyna Rodríguez-Mortera et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 56(7), 1100-1108 (2018-02-16)
Childhood obesity is associated with insulin resistance (IR), increased levels of small dense low-density lipoprotein (sd-LDL) as well as with augmented hepatic de novo lipogenesis, which implies increased triose phosphate fluxes that may lead to increased methylglyoxal (MG) and its
Poonam Naik et al.
Current eye research, 45(2), 184-189 (2019-08-31)
Purpose: Microbiological investigations of vitreous fluid have often failed to detect the causative agent in infectious endophthalmitis resulting in a clinical dilemma. D-Lactate is a byproduct of bacterial metabolism, and its accumulation in sterile body fluids indicates bacterial infection. The
William H. Hoffman et al.
Journal of clinical research in pediatric endocrinology, 12(2), 160-167 (2019-09-14)
To determine the time relationships of soluble receptor for glycation end-products (sRAGE), [a decoy of the advanced glycation end-products (AGE)-RAGE axis] and D-lactate, (a metabolite of methylglyoxal) in the inflammatory response to diabetic ketoacidosis (DKA). Sixteen children and adolescents with
Ottavia Benedicenti et al.
Journal of fish diseases, 42(9), 1241-1258 (2019-06-18)
A relationship between increasing water temperature and amoebic gill disease (AGD) prevalence in Atlantic salmon (Salmo salar) has been noted at fish farms in numerous countries. In Scotland (UK), temperatures above 12°C are considered to be an important risk factor
Yanan Chen et al.
Journal of animal science and biotechnology, 12(1), 70-70 (2021-06-11)
Intestinal disorder is an important factor contributing to growth lag and high rates of morbidity and mortality of piglets with intrauterine growth retardation (IUGR). Resveratrol (RSV) and its derivative pterostilbene (PT) are natural stilbenes possessing various bioactivities, such as antioxidative