Merck
MAK317
Sigma-Aldrich
Sorbitol Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥65,900
¥65,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥65,900
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥65,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Sorbitol Dehydrogenase (SDH) is an enzyme that catalyzes the interconversion of sorbitol and fructose. Elevated blood serum SDH levels indicate liver damage. Thus, SDH plays an important role in the diagnosis of liver disease, especially in combination with aminotransferases. SDH levels are also measured to evaluate diabetic complications such as proliferative diabetic retinopathy.[1][2]
特徴および利点
Compatible with high-throughput handling systems.
適合性
Suitable for determining sorbitol dehydrogenase (SDH) activity in a number of biological samples such as plasma, serum, urine, tissue, and culture media.
原理
Sorbitol dehydrogenase assay is a non-radioactive, colorimetric assay. It is based on the reduction of the tetrazolium salt MTT (3-[4, 5-dimethylthiazol-2-yl]-2, 5 diphenyl tetrazolium bromide) in a NADH-coupled enzymatic reaction. The reduced form of MTT exhibits an absorption maximum at 565 nm and the increase in absorbance at 565 nm is directly proportional to the enzyme activity. This assay is based on a kinetic reaction. Sorbitol dehydrogenase (SDH) activity can be determined in a number of biological samples (e.g., plasma, serum, urine, tissue, and culture media).
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
75.2 °F - closed cup
引火点(℃)
24 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The current state of serum biomarkers of hepatotoxicity.
Ozer J, et al.
Toxicology, 245(3), 194-205 (2008)
Luciana F Brito et al.
Applied microbiology and biotechnology, 104(11), 5095-5106 (2020-04-11)
Gene repression using the endonucleolytically deactivated dCas9 protein and sgRNAs (CRISPR interference or CRISPRi) is a useful approach to study gene functions. Here, we established CRISPRi in Paenibacillus sonchi genomovar Riograndensis SBR5, a plant growth promoting bacterium. CRISPRi system with
Pathophysiology of diabetic retinopathy.
Tarr J M, et al.
ISRN ophthalmology (2013)
質問
  1. What are the recommended methods for homogenizing or lysing cells in a 96-well plate for the MAK317 Sorbitol Dehydrogenase assay kit? The manual advises against using proteolytic enzymes and suggests using a rubber policeman, which is not suitable for a 96-well plate. Are there any recommendations for a mild lysing buffer with minimal impact on the assay outcome? Additionally, is it possible and recommended to run the assay in the same 96-well plate, or is transferring the samples to a new plate necessary?
    1 回答
    1. The supplier advises that they have not yet validated any lysis buffers for use with cell samples in conjunction with this kit. Additionally, they recommend using an untreated, clear, flat-bottom plate for colorimetric measurements. Therefore, it would be preferable to transfer the samples to such a plate for running the assay.