Merck
MAK279
Sigma-Aldrich
D-Gluconate (D-Gluconic Acid) Assay Kit (Colorimetric)
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
D-Gluconate (D-Gluconic Acid) Detection Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.84
検出方法
colorimetric
保管温度
−20°C
詳細
D-Gluconic acid (C6H12O7) is a mild organic acid that occurs from the oxidation of glucose. It is naturally present in fruit, honey, and wine When used as a food additive, it helps regulate acidity. It is a strong chelating agent, chelating the anions of calcium, iron, aluminum, copper, and other heavy metals. D-Gluconate (C6H11O7) is the salt or ester of Gluconic Acid. Due to its low toxicity, it is widely used in pharmaceutical, food, and other industries.
適合性
Suitable for the measurement of D-Gluconate (D-Gluconic Acid) in various samples such as tissues, plants, fruits and wine
原理
The D-Gluconate (gluconic acid) Assay Kit is a simple and sensitive method for quantifying D-gluconate. In this assay, gluconate is utilized by glucokinase to form D-gluconate-6-phosphate and ADP producing a coupled enzyme reaction that generates a colorimetric signal (450 nm), proportional to the amount of D-gluconate present. The assay is sensitive to less than 2 μM of D-gluconate in a variety of samples.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pinar Karagoz et al.
Biotechnology for biofuels, 13, 100-100 (2020-06-10)
Platform chemicals are essential to industrial processes. Used as starting materials for the manufacture of diverse products, their cheap availability and efficient sourcing are an industrial requirement. Increasing concerns about the depletion of natural resources and growing environmental consciousness have