Merck
MAK139
Sigma-Aldrich
Colorimetric Aldehyde Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 colorimetric tests
アプリケーション
environmental
検出方法
colorimetric
関連疾患
neurological disorders
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
Aldehydes are highly reactive molecules, which play a role in many physiological, pathological and commercial processes. They have been implicated as environmental pollutants, and in neurodegeneration and DNA damage. A method for rapid and accurate measurement of aldehydes is an important tool for biological and chemical research, the food industry, and environmental pollution surveillance.
適合性
This kit is Suitable for the detection of aldehydes in a variety of samples, particularly when the samples are at a higher pH. When working with samples in a low pH, product number MAK140, Colorimetric Aldehyde Assay, is more suitable.
原理
The Colorimetric Aldehyde Assay Kit provides a simple and direct procedure for measuring aldehydes in a variety of samples. Aldehydes reacts with a dye, resulting in a colorimetric (405 or 550 nm) product proportional to the amount of aldehyde present. The Colorimetric Aldehyde Assay Kit has a lower limit of detection of 1 nanomole of aldehyde in a 100 μL assay volume. This kit has been used for monitoring activities of oxidases that convert an amino group to an aldehyde group.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Hui Han et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 43(6), 1091-1102 (2019-03-26)
We previously developed enzyme nanoparticles (ENP) of alcohol metabolism. This study was to evaluate protective effects of facilitated removal of blood alcohol and/or acetaldehyde on anti-HIV drugs and alcohol-induced liver injuries. ENP were prepared for degrading alcohol completely (ENP1) or