MAK140
別名:
アルデヒド検出アッセイキット
MAK140-1KT
¥61,800
1 of 10
Sigma-Aldrich
MAK139
Colorimetric Aldehyde Assay Kit
MAK116
Creatine Kinase Activity Assay Kit(クレアチンキナーゼ活性アッセイキット)
MAK568
Lipid Peroxidation (MDA) Assay Kit
MAK066
乳酸デハイドロゲナーゼ活性アッセイキット
MAK440
Glutathione GSH/GSSG Assay Kit
MAK059
Formate Assay Kit(ギ酸アッセイキット)
MAK135
ADP/ATP Ratio Assay Kit(ADP/ATP比率アッセイキット)
MAK321
Acetaldehyde Assay Kit
219265
Catalase Assay Kit
MAK464
Lactate Dehydrogenase Assay Kit
sufficient for 200 colorimetric tests
environmental
colorimetric
neurological disorders
−20°C
Biochemicals
Metabolism Assay Kits
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
MAK140-1KT:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。