Merck
MAK094
Sigma-Aldrich
タンパク質カルボニル含量アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cardiovascular diseases; neurological disorders; cancer; gastrointestinal diseases
保管温度
2-8°C
詳細
抗酸化物防御の有効性が反応性酸素種(ROS)産生に対処するには不十分である場合、酸化的ストレスが生じます。ROSはDNA、脂質およびタンパク質に損傷を与える可能性があります。タンパク質の酸化により、安定したカルボニル基が産生され、これは酸化的傷害の指標として使用できます。
アプリケーション
タンパク質カルボニル含量アッセイキットはタンパク質のカルボニル濃度測定に用いられています。
適合性
タンパク質サンプル中のカルボニルの定量に適しています。
原理
タンパク質カルボニル含量アッセイキットは、さまざまな生物学的サンプル中のカルボニル含量を測定するシンプルで直接的な手段となります。カルボニル含量の測定では、タンパク質のカルボニル基を2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)で誘導体化して安定なジニトロフェニル(DNP)ヒドラジンを付加させます。存在するカルボニルと比例するこの付加物を375 nmにおいて分光光度法により検出します。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Mohammad Arif et al.
Toxicology and industrial health, 34(4), 213-218 (2018-03-10)
Lead exposure can damage cells directly by effecting DNA or indirectly by modifying proteins and enzymes. In Bangladesh, many working children are exposed to a very high level of lead during their early life due to their involvement with lead-oriented
J O Zeitz et al.
Journal of animal physiology and animal nutrition, 102(4), 999-1011 (2018-05-01)
This study hypothesized that plasma and tissue antioxidant status of broilers is positively influenced when dietary Met concentrations exceed, and negatively when they go below NRC recommendations. In addition, different Met sources are hypothesized to affect the antioxidant defence system
Melissa M Miranda-Cruz et al.
Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology : CBP, 213, 19-26 (2018-07-25)
Hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) is a transcriptional factor that induces genes involved in glucose metabolism. HIF-1 is formed by a regulatory α-subunit (HIF-1α) and a constitutive β-subunit (HIF-1β). The white spot syndrome virus (WSSV) induces a shift in glucose metabolism
Effects of chilled-then-frozen storage (up to 52 weeks) on an indicator of protein oxidation and indices of protein degradation in lamb M. longissimus lumborum.
Coombs CE, et al.
Meat Science, 135, 134-141 (2018)
Benjamin W B Holman et al.
Meat science, 139, 171-178 (2018-02-11)
Different chilled (~0.1 °C for up to 5 weeks) then frozen storage (up to 12 months) combinations and two frozen storage holding temperatures (-12 °C and -18 °C) effects on beef M. longissimus lumborum (LL) protein structure degradation and a marker of protein oxidation were