Merck
MAK091
Sigma-Aldrich
ヘキソキナーゼ比色アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
ヘキソキナーゼ検出キット
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥85,000
¥85,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥85,000
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
¥85,000
在庫数0
バルクの問い合わせ
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer; neurological disorders; hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
ヘキソキナーゼは、ATP依存性リン酸化を触媒することによりアルドヘキソースおよびケトヘキソースをヘキソース-6-リン酸に変換し、多数の重要な生化学的経路の第一段階を触媒しています。哺乳動物組織では、グルコースはヘキソキナーゼの主要な基質です。[1]哺乳動物組織ではヘキソキナーゼには4つのアイソザイムがあり(HK-I、-II、-IIIおよび-IV)、動態および調節特性、さらに組織分布および補因子の使用の面で異なります。ヘキソキナーゼは、関連するグルコース代謝経路の大半において第一段階を触媒しています。ヘキソキナーゼ活性の変動は、X染色体性筋ジストロフィー、溶血性貧血、および癌など複数の疾患と関連しています。[2]
アプリケーション
比色法によるヘキソキナーゼ活性定量アッセイキットは、ヘキソキナーゼの活性を測定するために使用されています。[3][4][5]
適合性
ヘキソキナーゼ活性の測定、グルコース代謝および細胞シグナル伝達の分析、ならびに血清、動物組織(肝臓、心臓、腎臓など)および細胞培養(接着細胞または浮遊細胞)の糖尿病薬のスクリーニングに適しています。
原理
比色法によるヘキソキナーゼ活性定量アッセイキットは、様々な試料のヘキソキナーゼ活性を簡便かつ直接的に測定する手順を提供します。ヘキソキナーゼ活性は共役酵素反応により測定され、グルコースはヘキソキナーゼによりグルコース-6-リン酸に変換され、グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼにより酸化され、NADHを生成します。生成されたNADHは無色のプローブを還元し、その結果、ヘキソキナーゼ活性の存在量に比例した比色分析(450 nm)可能な生成物が生じます。1単位のHKは、pH 8.0および室温で1分間に1.0 μモルのNADHを生成する酵素量に相当します。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endurance exercise causes adverse changes in some hematological and physio-biochemical indices in ponies under high altitude stress condition.
Vivek P, et al.
Indian J. Agri. Sci., 88(2), 222-228 (2018)
Md Wasim Khan et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1865(3), 678-687 (2018-12-14)
Hexokinase domain containing 1, a recently discovered putative fifth hexokinase, is hypothesized to play key roles in glucose metabolism. Specifically, during pregnancy in a recent genome wide association study (GWAS), a strong correlation between HKDC1 and 2-h plasma glucose in
Samuel E Schriner et al.
Journal of medicinal food, 19(3), 318-323 (2016-03-18)
The root and rhizome extract of Rhodiola rosea has been extensively used in traditional medicine to improve physical and mental performance and to protect against stress. We, and others, have reported that R. rosea can extend lifespan in flies, worms
Marybeth Anderson et al.
Oncotarget, 8(34), 56081-56094 (2016-06-01)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a KRAS-driven cancer with a high incidence of metastasis and an overall poor prognosis. Previous work in a genetically engineered mouse model of PDAC showed glucose metabolism to be important for maintaining tumor growth. Multiple
Crystal structures of an ATP-dependent hexokinase with broad substrate specificity from the hyperthermophilic archaeon Sulfolobus tokodaii.
Nishimasu H, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 282(13), 9923-9931 (2007)
プロトコル
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf