Merck
MAK082
Sigma-Aldrich
Aldehyde Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit(アルデヒド脱水素酵素活性比色アッセイキット)
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
ALDH Activity Assay Kit(ALDH活性アッセイキット)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cardiovascular diseases; cancer; hematological disorder
保管温度
−20°C
詳細
アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は、外因性・内因性アルデヒドの代謝を触媒して、潜在的に反応性や毒性のあるアルデヒドとその代謝産物の蓄積を防ぐ酵素のファミリーです。アルデヒド代謝における役割の他にも、ALDH酵素は細胞の増殖、分化、および生存などの細胞プロセスにおいても重要な役割を果たしています。ALDHファミリーメンバーにおける変異は、心疾患、白内障、および特定のがんなど多数の病気と関連付けられています。ALDH活性は、造血幹細胞や特定のがん幹細胞といった特定の幹細胞集団のマーカーとなる可能性もあります。
アプリケーション
Aldehyde Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit(アルデヒドデヒドロゲナーゼ活性比色アッセイキット)は、アルデヒドデヒドロゲナーゼの活性を測定するのに使用されてきました。
特徴および利点
ハイスループット処理システムに対応。
適合性
組織や細胞などさまざまなサンプルにおけるアルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)の定量に適しています。
原理
Aldehyde Dehydrogenase Activity Colorimetric Assay Kit(アルデヒドデヒドロゲナーゼ活性比色アッセイキット)は、さまざまなサンプルにおいてNAD依存性ALDH活性を測定するためのシンプルかつ直接的な手順です。ALDH活性は、アセトアルデヒドがALDHにより酸化されてNADHを生成し、このNADHがプローブと反応することで存在するALDH活性と比例した発色(450 nm)産物が生成される結合酵素アッセイにより測定されます。1単位のALDHは、pH 8.0、室温において1分間にNADHを1.0 μモル生成させる酵素の量です。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Xiaoman Li et al.
Experimental hematology & oncology, 11(1), 2-2 (2022-01-22)
Tanshinone II A is an effective component extracted from Salvia miltiorrhiza and the roles of Tanshinone IIA in regulating the stemness of tumor cells remain unclear. This work aims to explore the roles and underlying mechanisms of Tanshinone IIA in
A Novel Long Non-Coding RNA lnc030 Maintains Breast Cancer Stem Cell Stemness by Stabilizing SQLE mRNA and Increasing Cholesterol Synthesis.
Yilu Qin et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 9(24), e2204046-e2204046 (2022-08-26)
Xiaotian Xu et al.
Aging, 14(11), 4858-4873 (2022-06-10)
The roles of asparagine-linked glycosylation (ALG) members in tumorigenic process have been widely explored. However, their effects in colorectal cancer progression are still confusing. Here, we screened 12 ALGs' expression through online datasets and found that ALG10 was mostly upregulated
Yilu Qin et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 8(2), 2002232-2002232 (2021-01-30)
Cancer stem cells (CSCs) are considered the roots of cancer metastasis and recurrence (CSCs), due in part to their self-renewal and therapy resistance properties. However, the underlying mechanisms for the regulation of CSC stemness are poorly understood. Recently, increasing evidence
Ting Liu et al.
Bioengineered, 12(1), 7143-7155 (2021-09-22)
Cancer stem cell (CSC) has been confirmed to trigger tumor occurrence and progression and CSC can develop strategies to maintain a lower reactive oxygen species (ROS) level compared to cancer cells. However, the mechanisms contributing to ROS homeostasis in CSC
資料
AldeRed™ 588-A detects ALDH activity in cancer stem cells, aiding in cancer research.