主要文書
1.15640
Sigma-Aldrich
Aldehyde dehydrogenase
lyophilized, from yeast, pkg of 100 units/vial
別名:
Aldehyde dehydrogenase
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥22,700
¥22,700
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥22,700
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
EC Index Number:
232-846-3
NACRES:
NA.21
¥22,700
出荷予定日2025年5月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
yeast
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
≥15 U/mg (calculated on the protein content)
包装
pkg of 100 units/vial
保管温度
2-8°C
詳細
Aldehyde dehydrogenases (ALDH) form a superfamily of phase-I oxidases and are evolutionarily conserved in eubacteria, eukaryotes, archaea, and other living organisms. ALDH is abundantly expressed in the liver and found in hepatic tissue. They are localized to the cytoplasm, mitochondria, endoplasmic reticulum, and nucleus.[1]
生物化学的/生理学的作用
Aldehyde dehydrogenases (ALDH) metabolize endogenous and exogenous reactive compounds to maintain cellular homeostasis. This group of enzymes catalyzes the NADP+-dependent irreversible oxidation of aldehydes to form carboxylic acids. ALDH isozymes have broad substrate specificity.[1] Inactivation of ALDH causes cytotoxicity due to substrate accumulation.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Bonjour, combien de mg y-a-t-il dans ce vial ?
    1 回答
    1. The amount of product per vial can be determined using the specific activity reported in the lot specific Certificate of Analysis. For example, product 1156400001, lot K53163040, has an activity value of 118 units/vial and a specific activity value of 31 units/mg which would give 3.80 mg/vial.