Merck
MAK057
Sigma-Aldrich
クエン酸アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
別名:
クエン酸テストキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer
保管温度
−20°C
詳細
クエン酸塩は、オキサロ酢酸をアセチル-CoAのアセチル基に付加することにより形成される重要なトリカルボン酸(TCA)サイクル中間体です。クエン酸は、クエン酸-リンゴ酸シャトルを介してミトコンドリアから輸送され、脂肪酸合成のためにアセチルCoAに変換されます。クエン酸塩は、アセチルCoAカルボキシラーゼに対する作用を介した脂肪酸合成と、ホスホフルクトキナーゼに対する作用を介した解糖の両方のアロステリックモジュレーターです。クエン酸塩の代謝と性質は、性別、年齢、病気の状態を含む他の様々な要因により大きく異なります。前立腺癌細胞では細胞のクエン酸レベルが低下しており、クエン酸レベルは前立腺癌の増殖率のマーカーとなる可能性があります。 クエン酸アッセイキットは、様々なサンプル中のクエン酸塩を定量化するためのシンプルで高感度で迅速な手段を提供します。
アプリケーション
クエン酸アッセイキットは、サンプル中のクエン酸の濃度を求めるために使用されます。[1][2][3]
適合性
組織や細胞など様々なサンプルのクエン酸測定に適しています。
原理
クエン酸濃度の測定では、共役酵素反応により、クエン酸存在量に比例した生成物が比色定量(570 nm)/蛍光定量(λex=535/λem = 587 nm)により定量されます。一般的なクエン酸アッセイキットの感度は、様々なサンプルのクエン酸について、0.1~10 nmol(2 μM~10 mM)です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Di Zhu et al.
Science advances, 6(31), eabb2529-eabb2529 (2020-08-14)
Mild mitochondrial stress experienced early in life can have beneficial effects on the life span of organisms through epigenetic regulations. Here, we report that acetyl-coenzyme A (CoA) represents a critical mitochondrial signal to regulate aging through the chromatin remodeling and
Ricardo Villa-Bellosta et al.
Scientific reports, 9(1), 11374-11374 (2019-08-08)
Vascular calcification is highly prevalent in patients with chronic hemodialysis. Increased acetatemia during hemodialysis sessions using acetate-acidified bicarbonate has also been associated with several abnormalities, By contrast, these abnormalities were not induced by citrate-acidified bicarbonate dialysis. Moreover, citrate is biocompatible
Yan Huang et al.
Regenerative biomaterials, 7(2), 221-232 (2020-04-17)
The purpose of this article was to explore the effects of gold nanoparticles (GNPs) and silver nanoparticles (SNPs) with different cytotoxicities on human dermal fibroblasts (HDFs) at the metabolic level. First, ∼20 nm of GNPs and SNPs were prepared, and their
Jade D Bailey et al.
Cell reports, 28(1), 218-230 (2019-07-04)
Classical activation of macrophages (M(LPS+IFNγ)) elicits the expression of inducible nitric oxide synthase (iNOS), generating large amounts of NO and inhibiting mitochondrial respiration. Upregulation of glycolysis and a disrupted tricarboxylic acid (TCA) cycle underpin this switch to a pro-inflammatory phenotype.
Nimrit Goraya et al.
Kidney international, 95(5), 1190-1196 (2019-03-09)
Acid (H+) retention appears to contribute to progressive decline in glomerular filtration rate (GFR) in patients with chronic kidney disease (CKD), including some patients without metabolic acidosis. Identification of patients with H+ retention but without metabolic acidosis could facilitate targeted
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
質問
  1. How are the detection range and sensitivity determined for the MAK057 assay?
    1 回答
    1. The calculation of the higher limit of detection is determined by dividing the highest concentration of the standard by the minimum sample volume. Similarly, the lower limit of detection is calculated by dividing the lowest concentration standard by the maximum sample volume. In the event that a sample exceeds the range of the standard curve, it is advisable to conduct a dilution and then adjust for the dilution factor.
      For instance, for the MAK057 test:
      Colorimetric:
      • Lower range: 2 nmol/50 = 0.04 mM or 40 uM
      • Higher range: 10 nmol/1 uL = 10 mM or 10,000 uM
      Fluorometric:
      • Lower range: 0.2 nmol/50 = 0.004 mM or 4 uM
      • Higher range: 1 nmole/1 uL = 1 mM or 1000 uM