スキップする
CS0720
クエン酸シンターゼアッセイキット
1 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette), 1 kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
別名:
クエン酸シンターゼ活性テストキット
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 kit
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥310,000
この商品について
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
12161503
¥310,000
在庫あり出荷可能詳細
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
usage
 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette),  kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CS(1431)
General description
全細胞抽出物や単離ミトコンドリアのクエン酸シンタ-ゼ活性を迅速・簡便に測定するのに必要な全ての試薬が含まれ、ポジティブコントロ-ル酵素も入っています。さらに、ミトコンドリア内膜のインタクト性も試験できます。
Biochem/physiol Actions
クエン酸シンタ-ゼはトリカルボン酸 (TCA) サイクルの最初の酵素です。本酵素は炭素2個のアセチルCoAと炭素4個のオキサロ酢酸の反応を触媒して、炭素6個のクエン酸を合成します。本酵素はミトコンドリアマトリックスの唯一のマ-カ-です。
Analysis Note
クエン酸合成反応においてDTNBが存在すると産生され、またアセチルCoAの脱アセチル化により生じるTNBを比色測定することで酵素活性を測定します。全反応産物であるTNBの吸収極大は412 nmです。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
CS04105113811746081001
description
1 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette), 1 kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
description
sufficient for 500 multiwell tests
description
to detect an microorganism’s ability to reduce nitrate, suitable for microbiology
description
sufficient for ~64 assays, pkg of 1 tests (5 components), suitable for water monitoring
Gene Information
human ... CS(1431)
Gene Information
human ... GSTA4(2941), GSTM1(2944)
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
usage
 kit sufficient for 100 reactions (using a 1 ml cuvette),  kit sufficient for 480 reactions (using 96 multiwell plates)
usage
sufficient for 500 multiwell tests
usage
-
usage
sufficient for ~64 assays
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Assay buffer for citrate synthase 5x 25 mL
  • Bicine buffer 10 mL
  • CelLytic™ M Cell Lysis Reagent 10 mL
  • DTNB [5,5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)] 4 mg
  • Acetyl coenzyme A 25 mg
  • Oxaloacetic acid 1 g
  • Citrate synthase (positive control) .1 mL
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標的臓器
Respiratory system
保管分類
10 - Combustible liquids
一体何が起きているの?
WGK 3
適用法令
キットコンポーネントの情報を参照してください
pdsc
キットコンポーネントの情報を参照してください
prtr
キットコンポーネントの情報を参照してください
fsl
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_indicated
キットコンポーネントの情報を参照してください
ishl_notified
キットコンポーネントの情報を参照してください
cart
キットコンポーネントの情報を参照してください
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What are the contents of the Assay Buffer (5x) for the CS0720 citrate synthase kit?
    1 回答
    1. The kit component B6935, the 5X assay buffer, comprises 0.5 M Tris HCl at pH 8.0.