Merck
MAK038
Sigma-Aldrich
NADP/NADPH定量キット
sufficient for 100 colorimetric tests
別名:
NADP/NADPHアッセイキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.25
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADP)は、還元型(NADPH)と酸化型(NADP)を繰り返す多くの酸化還元反応に関与する酵素補因子です。NADPは、還元剤として機能する脂質や核酸合成などの生合成反応にも関与しています。ペントースリン酸経路(PPP)の酸化分岐は、動物細胞において産生されるNADPHの主要な供与源です。
アプリケーション
NADP/NADPH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)Quantitation Kit(定量キット)は、NADP/NADPHの定量に使用されています。これは、、NAD(P)Hを定量してSHMT2(セリンヒドロキシメチルトランスフェラーゼ2)特異的な酵素活性を明らかにするために使用されています。
適合性
細胞および組織の溶解物(ライセート)を含む様々な生体サンプル中のNADP、NADPHおよびそれらの比率の検出に適しています
原理
NADP/NADPH定量キットは、細胞内ヌクレオチド、NADP(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)およびNADPH、およびそれらの比率を高感度で検出するための便利なツールを提供します。サンプルからNADP/NADPHを精製する必要はありません。このアッセイはNADPおよびNADPHに特異的であり、NADやNADHは検出されません。NADPt(NADPおよびNADPH)またはNADPHは、比色アッセイ(450 nm)で定量されます。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Guo-Qing Chen et al.
Oncotarget, 6(27), 24148-24162 (2015-07-15)
The Akt/mTORC1 pathway plays a central role in the activation of Warburg effect in cancer. Here, we present for the first time that halofuginone (HF) treatment inhibits colorectal cancer (CRC) growth both in vitro and in vivo through regulation of
Deletion of ARNT/HIF1β in pancreatic beta cells does not impair glucose homeostasis in mice, but is associated with defective glucose sensing ex vivo.
Pillai R, et al.
Diabetologia, 58(12), 2832-2842 (2012)
Jinrong Zhu et al.
EBioMedicine, 43, 238-252 (2019-05-03)
Aberrant fatty acid (FA) metabolism is a unique vulnerability of cancer cells and may present a promising target for cancer therapy. Our study aims to elucidate the molecular mechanisms by which NKX2-8 deletion reprogrammed FA metabolism-induced chemoresistance in epithelial ovarian
The biochemistry, metabolism and inherited defects of the pentose phosphate pathway: a review.
Wamelink M M C, et al.
Journal of inherited metabolic disease, 31(6), 703-717 (2008)
Luigi Mele et al.
Cell death & disease, 9(5), 572-572 (2018-05-16)
Pentose phosphate pathway (PPP) is a major glucose metabolism pathway, which has a fundamental role in cancer growth and metastasis. Even though PPP blockade has been pointed out as a very promising strategy against cancer, effective anti-PPP agents are not
資料
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.