アッセイ
≥98% (HPLC)
≥99% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O7/c1-18-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)19-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
InChI Key
ZXIATBNUWJBBGT-JXOAFFINSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M9261-250MG:
M9261-25MG:
M9261-VAR:
M9261-50MG:
M9261-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)