Merck
C3394
Sigma-Aldrich
コルジセピン
from Cordyceps militaris, ≥98% (HPLC), powder, adenosine analogue
別名:
3′-デオキシアデノシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O3
CAS番号:
分子量:
251.24
Beilstein:
35194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
コルジセピン, from Cordyceps militaris
由来生物
Cordyceps militaris
品質水準
形状
powder
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
InChI Key
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ヌクレオシド
生物化学的/生理学的作用
コルジセピンはアデノシンアナログの一つであり容易にコルジセピン 5'-三リン酸に変換します;RNA の 3'-末端の標識に用いることができます。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAdenylyl cyclases(アデニル酸シクラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は環状ヌクレオチドおよび遺伝子制御研究のための製品です。さらに環状ヌクレオチドおよび遺伝子制御関連製品の特徴をご覧ください。他の研究分野の生物活性低分子についてさらに詳しく知るには sigma.com/discover-bsm にアクセスしてください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C3394-25MG-9:
C3394-25MG-PW:
C3394-100MG:
C3394-VAR-9:
C3394-100MG-PW:
C3394-10MG:
C3394-5MG:
C3394-10MG-PW:
C3394-25MG:
C3394-VAR:
C3394-BULK-9:
C3394-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
E N Kodama et al.
Biochemical pharmacology, 59(3), 273-281 (1999-12-28)
The nucleoside analogue cordycepin (3'-deoxyadenosine, 3'-dA) is substantially more cytotoxic to terminal deoxynucleotidyl transferase positive (TdT+) leukemic cells than to TdT leukemic cells in vitro in the presence of an adenosine deaminase inhibitor, deoxycoformycin (dCF), and has been considered as
Yukako Chiba et al.
Plant & cell physiology, 54(2), 180-194 (2012-12-12)
Control of mRNA half-life is a powerful strategy to adjust individual mRNA levels to various stress conditions, because the mRNA degradation rate controls not only the steady-state mRNA level but also the transition speed of mRNA levels. Here, we analyzed
Ying-Yi Chen et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 19(8-9), 768-778 (2012-04-03)
Cancer metastasis is a primary cause of cancer death. Antrodia cinnamomea (A. cinnamomea), a medicinal mushroom in Taiwan, has been shown antioxidant and anticancer activities. In this study, we first observed that ethanol extract of fruiting bodies of A. cinnamomea
Guifen Wu et al.
Cell reports, 30(7), 2387-2401 (2020-02-23)
Degradation of transcripts in human nuclei is primarily facilitated by the RNA exosome. To obtain substrate specificity, the exosome is aided by adaptors; in the nucleoplasm, those adaptors are the nuclear exosome-targeting (NEXT) complex and the poly(A) (pA) exosome-targeting (PAXT) connection.
Suman K Vodnala et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(24), 9861-9873 (2013-11-29)
Novel methods for treatment of African trypanosomiasis, caused by infection with Trypanosoma brucei are needed. Cordycepin (3'-deoxyadenosine, 1a) is a powerful trypanocidal compound in vitro but is ineffective in vivo because of rapid metabolic degradation by adenosine deaminase (ADA). We
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.