Merck
M7766
Sigma-Aldrich
Methylene Green zinc chloride double salt
別名:
Basic Green 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17ClN4O2S · 0.5ZnCl2
CAS番号:
分子量:
433.00
カラーインデックス番号:
52020
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
組成
Dye content, ≥80%
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C(=C3Sc2c1)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C.CN(C)c4ccc5N=C6C=C\C(C(=C6Sc5c4)[N+]([O-])=O)=[N+](/C)C
InChI
1S/2C16H17N4O2S.4ClH.Zn/c2*1-18(2)10-5-6-11-14(9-10)23-16-12(17-11)7-8-13(19(3)4)15(16)20(21)22;;;;;/h2*5-9H,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
ZGFKRQWRLSADBE-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M7766-25G:
M7766-5G:
M7766-VAR:
M7766-100G:
M7766-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)