Merck
6210-OP
Sigma-Aldrich
メチレンブルー 三水和物
OmniPur® Grade
別名:
Methylene Blue trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS番号:
分子量:
373.90
Beilstein:
3599847
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
iridescent green-black
mp
190 °C (dec.) (lit.)
輸送温度
ambient
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Post-electrophoretic stain for DNA. Stains RNA in bacterialogical procedures. Non-intercalating. Molecular biology grade.
Specifications:
Arsenic (As): ≤0.0008%
Ash: ≤1.0%
Copper (Cu): ≤0.02%
Lead (Pb): ≤0.001%
Moisture (H2O): ≤15.0%
Molar absorptivity Em (661 nm, water): ≥69000
Zinc (Zn): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
6210-100GM:
試験成績書(COA)