M7569
Monoclonal Anti-MTA2 antibody produced in mouse
clone MTA2-276, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Metasisis-associated Gene
サイズを選択してください
¥96,800
サイズを選択してください
About This Item
¥96,800
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MTA2-276, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~73 kDa
交差性
mouse, human, bovine, rat, hamster, canine, monkey
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 293T total cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MTA2(9219)
mouse ... Mta2(23942)
rat ... Mta2(361724)
詳細
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
- Western blotting
- antibody microarray
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
M7569-VAR:
M7569-200UL:
M7569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ