M7318
Anti-MBD2a,b (RA-18) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DMTase, Anti-NY-CO-41
サイズを選択してください
¥97,000
サイズを選択してください
About This Item
¥97,000
おすすめの製品
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, human
テクニック
indirect immunofluorescence: 6-8 μg/mL using NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using nuclear extracts of HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MBD2(8932)
mouse ... Mbd2(17191)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- for chromatin immunoprecipitation and western blotting
- immunofluorescence
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M7318-VAR:
M7318-200UL:
IXO11651:
M7318-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ