グレード
practical grade
フォーム
crystalline
mp
≥300 °C
SMILES記法
[Na+].[Na+].O[Hg]c1c([O-])c(Br)cc2c1OC3=CC(=O)C(Br)=CC3=C2c4ccccc4C([O-])=O
InChI
1S/C20H9Br2O5.Hg.2Na.H2O/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)27-18-8-16(24)14(22)6-12(18)19(11)9-3-1-2-4-10(9)20(25)26;;;;/h1-7,24H,(H,25,26);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI Key
SQFDQLBYJKFDDO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
M7011-10G:4548173203393
M7011-BULK:
M7011-25G:4548173203409
M7011-VAR:
アクティブなフィルタ