Merck
M6899
Sigma-Aldrich
ムラシゲ・スクーグ基礎塩ミネラル含有
powder, suitable for plant cell culture
別名:
MSMO
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 L
¥2,230
10 L
¥5,860
¥2,230
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 L
¥2,230
10 L
¥5,860
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.72
¥2,230
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
アプリケーション
ムラシゲ・スクーグ培地は広く利用されている植物組織増殖培地です。多量の硝酸と有機添加物(寒天、糖類、ビタミンおよび増殖調整物質)など、多量養素が含まれています。ムラシゲ・スクーグ培地に添加されることが多い重要な増殖調整因子にはIAA(オーキシン/モルフォゲン)とキネチン(サイトカイニン/細胞分裂促進物質)があります。
その他の調製法
MurashigeとSkoogが報告(1965年)した多量栄養素と微量栄養素、およびビタミン含有。
培地フォーミュレーション
数量
4.4 gの粉末で1 Lの培地ができる配合です。
調製ノート
ムラシゲ・スクーグ培地は粉末から再構成することも、完全ムラシゲ・スクーグ培地の主成分製品(多量養素混合液やビタミン混合液など)を混合して作成することもできます。ムラシゲ・スクーグ Shoot Multiplication Medium A(M6899はその改変培地です)には、Linsmaier and Skoogの記述通りの多量養素、微量栄養素、ビタミンが含まれています[1]
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6899-VAR:
M6899-1L-PW:
M6899-50L:
M6899-PROC:
M6899-BULK:
M6899-1L:
M6899-10L-LBL:
M6899-1L-LBL:
M6899-10L:
M6899-10L-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organic growth factor requirements of tobacco tissue cultures.
Linsmaier, E.M. and Skoog, F.
Physiologia Plantarum, 18, 100-127 (1965)
Thelma F Madzima et al.
Frontiers in plant science, 12, 694289-694289 (2021-09-08)
Plants respond to abiotic stress stimuli, such as water deprivation, through a hierarchical cascade that includes detection and signaling to mediate transcriptional and physiological changes. The phytohormone abscisic acid (ABA) is well-characterized for its regulatory role in these processes in
Jeremie Bazin et al.
PLoS pathogens, 16(4), e1008401-e1008401 (2020-04-18)
Alternative splicing (AS) of pre-mRNAs in plants is an important mechanism of gene regulation in environmental stress tolerance but plant signals involved are essentially unknown. Pathogen-associated molecular pattern (PAMP)-triggered immunity (PTI) is mediated by mitogen-activated protein kinases and the majority
Hernán G Bondino et al.
BMC molecular biology, 10, 95-95 (2009-10-20)
Transcription initiation by RNA polymerase II is unidirectional from most genes. In plants, divergent genes, defined as non-overlapping genes organized head-to-head, are highly represented in the Arabidopsis genome. Nevertheless, there is scarce evidence on functional analyses of these intergenic regions.
Alexandra Lešková et al.
PloS one, 15(8), e0237448-e0237448 (2020-08-14)
We established that Endosidin2 (ES2) affected the trafficking routes of both newly synthesized and endocytic pools of PIN-FORMED2 (PIN2) in Arabidopsis root epidermal cells. PIN2 populations accumulated in separated patches, which gradually merged into large and compact ES2 aggregates (ES2As).