Merck
M6691
Sigma-Aldrich
α-D-Mannopyranosyl azide
≥90% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11N3O5
分子量:
205.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90% (TLC)
フォーム
solid
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H11N3O5/c7-9-8-6-5(13)4(12)3(11)2(1-10)14-6/h2-6,10-13H,1H2/t2-,3-,4+,5+,6+/m1/s1
InChI Key
KSRDTSABQYNYMP-PQMKYFCFSA-N
詳細
α-D-Mannopyranosyl is a glycosyl azide. [1]
アプリケーション
α-D-Mannopyranosyl azide has been used in a study to assess the photochemistry of glycosyl azides. [1] It has also been used in a study to investigate stereoselective photochemical transformations of hexopyranosyl imides. [2]
Used to make N-link glycopeptides in glycobiology.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M6691-VAR:
M6691-BULK:
M6691-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Photochemistry of glycosyl azides-II1: Investigation of the dual behavior: formation of a reversible intermediate and chain-degradation
Szarek, W., et al.
Tetrahedron, 34, 1427-1433 (1978)
Stereoselective photochemical transformations of hexopyranosyl imides to highly functionalised heterocycles
Thiering, S., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 8, 801-806 (2001)