Merck
M6387
Sigma-Aldrich
メチルレッド 塩酸塩
別名:
4-ジメチルアミノアゾベンゼン-2'-カルボン酸 塩酸塩, アシッドレッド2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
CAS番号:
分子量:
305.76
カラーインデックス番号:
13020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
175 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
InChI Key
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M6387-100G:
M6387-BULK:
M6387-VAR:
M6387-10G:
M6387-25G:
試験成績書(COA)