Merck
114391
Sigma-Aldrich
ブロモフェノールブルー
ACS reagent
別名:
3′,3″,5′,5″-テトラブロモフェノールスルホンフタレイン, ブロモフェノールブルー スルトン型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H10Br4O5S
CAS番号:
分子量:
669.96
Beilstein:
61698
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to blue
mp
273 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 0.1%
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(Br)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br4O5S/c20-12-5-9(6-13(21)17(12)24)19(10-7-14(22)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI Key
UDSAIICHUKSCKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブロモフェノールブルーは、酸性溶液中でスルホン化ヒドロキシキノンとして存在します。テトラブロモフェノール スルホンフタレインとしても知られています。ブロモフェノールブルーはpH指示薬であり、強い青色を呈する色素です。 負電荷をやや帯びており、DNAと同じ方向へ移動するため、ユーザーはゲル中を動く分子の進路をモニターできます。移動速度はゲル組成によって異なります。
アプリケーション
ブロモフェノールブルーは、DNA、RNA(アガロース)およびタンパク質(ポリアクリルアミド)の電気泳動追跡色素として使用されます。ウエスタンブロット分析のタンパク質試料の調製に使用されています。ブロモフェノールブルーは、アガロースゲルおよびタンパク質ポリアクリルアミドゲルの緩衝液フロントで、300~500bpのDNAとほぼ同じ速度で泳動します。 また、血液脳関門を探査する生体染色として使用できることも知られています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
114391-5G:
114391-25G:
114391-1KG:
114391-BULK:
114391-VAR:
114391-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ibrahim Alkatout et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 28(1), 69-79 (2014-06-21)
The prognosis of pancreatic neuroendocrine tumors is related to size, histology and proliferation rate. However, this stratification needs to be refined further. We conducted a proteome study on insulinomas, a well-defined pancreatic neuroendocrine tumor entity, in order to identify proteins
Dana Westphal et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(39), E4076-E4085 (2014-09-18)
The pivotal step on the mitochondrial pathway to apoptosis is permeabilization of the mitochondrial outer membrane (MOM) by oligomers of the B-cell lymphoma-2 (Bcl-2) family members Bak or Bax. However, how they disrupt MOM integrity is unknown. A longstanding model
Xueyu Chen et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 309(3), L262-L270 (2015-06-07)
Because therapeutic options are lacking for bronchopulmonary dysplasia (BPD), there is an urgent medical need to discover novel targets/drugs to treat this neonatal chronic lung disease. Metformin, a drug commonly used to lower blood glucose in type 2 diabetes patients
Michael Sproviero et al.
Nucleic acids research, 42(21), 13405-13421 (2014-11-02)
Chemical mutagens with an aromatic ring system may be enzymatically transformed to afford aryl radical species that preferentially react at the C8-site of 2'-deoxyguanosine (dG). The resulting carbon-linked C8-aryl-dG adduct possesses altered biophysical and genetic coding properties compared to the
Ákos Kenéz et al.
PloS one, 10(5), e0127208-e0127208 (2015-05-16)
Dairy cows mobilize large amounts of body fat during early lactation to overcome negative energy balance which typically arises in this period. As an adaptation process, adipose tissues of cows undergo extensive remodeling during late pregnancy and early lactation. The