Merck
M5785
Sigma-Aldrich
Nunc-Immuno MicroWell96ウェル固相化プレート
Nunc-Immuno™ MicroWell™ 96 well solid plates
96 well Microwell MaxiSorp flat bottom plate, pinchbar design, with certificate
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, ELISAプレート, イムノアッセイプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
60 EA
¥49,080
¥49,080
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
60 EA
¥49,080
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥49,080
Check Cart for Availability
物質
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
case of 60 ea
メーカー/製品名
Nunc 439454
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
96 wells
表面積
2.7 cm2
総容量
400 μL
ウェルの最大容量
400 μm
有効容積
350 μL
適合性
suitable for (quantitative/qualitative solid phase immuno assays (e.g. ELISA) and binding assays)
結合型
(MaxiSorp surface)
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nunc-Immuno 96 MicroWell固相化プレートは、定量的および定性的固相化プレートイムノアッセイ(ELISAなど)および結合アッセイへの使用を意図しています。
  • ウェルの縁は盛り上がっています
  • 結合の再現性が証明されています
  • 英数字オリエンテーションシステムです
  • 標準機器にフィットします
  • ご依頼があればバーコードをお付けします
表面処理:
  • PolySorp®表面処理、疎水性の分子に対し高い親和性を示します
  • MediSorp表面処理、 PolySorp とMaxiSorpの間の表面化学反応、血清含有サンプルのバックグラウンドシグナルが低く抑えられます
  • MaxiSorp表面処理、親水性領域と疎水性領域が混合している分子に対して高い親和性を示します
  • MultiSorp表面処理、親水性分子に対し高い親和性を示します
これらのプレートは1スリーブ60枚入りで、1枚ずつには包装されていません。
法的情報
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MediSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
MultiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc-Immuno is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー