Merck
M4561
Sigma-Aldrich
Greiner 96ウェルプレート、高~中結合
flat bottom clear wells
別名:
96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
40 EA
¥32,370
¥32,370
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
40 EA
¥32,370
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
¥32,370
Check Cart for Availability
物質
clear polystyrene
flat bottom clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt (F-bottom)
包装
case of 40
メーカー/製品名
Greiner 655061
サイズ
96 well
ウェル容積
382 μL
ウェル有効容積
25-340 μL
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Greiner社製の免疫アッセイ・ハイスループットスクリーニングアプリケーション用ポリスチレンマルチウェルプレート。高結合プレートはELISAに推奨されます。高結合は、結合能力が600 ng/cm2で、散乱が10%未満であることを示しています。最適なタンパク質結合は変化しやすいため、高結合プレートと中結合プレートとの比較試験を実施することが推奨されます。
MICROLON® 96W マイクロプレート、ウェルの有効容量 25-340 μL、ウェルの全容量382 μL。
その他情報
96ウェル、平底(F底)、高結合能のマイクロプレートで、フタなし、ウェルに英数字コード入り、長さ:127.76 mm、幅:85.48 mm、曲率半径:約200 μmです。
適合性
免疫学的測定法に有用です。MICROLON 600の表面は親水性物質に高結合能があり、最大600 ng/cm2の極性タンパク質およびペプチドを結合します。検出可能なデオキシリボヌクレアーゼ/リボヌクレアーゼ、ヒトDNA、発熱性物質はありません。
法的情報
MICROLON is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. What is the binding rate of a protein in an ELISA well during the coating step? (Greiner plate ref: 655061).
    1 回答
    1. Product M4561, Greiner high binding surface, will bind up to 600 ng/cm2 of polar proteins and peptides.
      For more information, please view the product on the Griener website: https://shop.gbo.com/products/bioscience/immunology-hla/96-well-elisa-microplates/655061.html?sword_list%5B0%5D=655061&no_cache=1