Merck
M5670
Sigma-Aldrich
Anti-MAP Kinase- ERK1/ERK2 Antibody
rabbit polyclonal
別名:
抗MAPキナーゼ(ERK-1, ERK-2), 抗マイトジェン活性化プロテインキナーゼ抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥79,200
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥35,100
0.2 ML
¥79,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
¥35,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
抗MAPキナーゼ(ERK-1, ERK-2) ウサギ宿主抗体, whole antiserum
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
分子量
antigen ERK-2 42 kDa
antigen, ERK-1 44 kDa
含みます
15 mM sodium azide
交差性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:40,000-1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast extract, respectively
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
MAPキナーゼ(MAPK、マイトジェン活性化プロテインキナーゼ)は、細胞外制御プロテインキナーゼ(ERK)とも呼ばれます。プロテインキナーゼファミリーに属します。MAPキナーゼのアイソフォームは、中枢神経系、胸腺、脾臓、心臓、肺、腎臓に広く発現しており、PC12細胞や線維芽細胞にも高レベルで発現しています。
特異性
42kDaと44kDaバンドの染色は、MAPキナーゼペプチド(317-339)で特異的に阻害されますが、MEKのN末端配列に対応するMAPキナーゼ(MEK)ペプチド(34-48)では阻害されません。抗MAPKキナーゼ(ERK-1, ERK-2)は、ERK-1およびERK-2のリン酸化型および非リン酸化型の両方と特異的に反応します(それぞれ44および42 kDa)。
免疫原
ヒトMAPキナ-ゼ(ERK1)のサブドメインXIに由来するアミノ酸317-339に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
ウサギで産生された抗MAPキナーゼ(ERK-1、ERK-2)抗体は、ラット脳抽出物のウエスタンブロッティングでは最小希釈1:40,000で、マウスNIH 3T3線維芽細胞では1:20,000で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
マイトジェン活性化プロテインキナーゼ(MAPK)スーパーファミリーは、多様なシグナル伝達経路に関与します。 このファミリーのメンバーには、ERK1/2(細胞外シグナル調節タンパク質キナーゼ、別名p42/p44 MAPK)、JNKおよびp38 MAPKサブファミリーが含まれます。これらは、各々のキナーゼがシーケンスの次の物質をリン酸化し活性化するシグナル伝達カスケードにおける末端酵素です。チロシンおよびスレオニン両方のリン酸化は、全てのMAPKの完全な活性化に不可欠です。数種のキナーゼがERKカスケードの活性化に関与しています。このカスケードは低分子量Gタンパク質Rasにより開始され、刺激によりRaf1キナーゼを活性化します。Raf1は、MEKを活性化することにより伝達を継続します。活性化MEKは、ERKを特異的にリン酸化および活性化できる唯一のキナーゼであると考えられます。ERKは重要な調節分子であると考えられ、細胞質ゾル中の調節標的(ホスホリパーゼA2、PLA2)をリン酸化し、核内に移動し、核内の基質(ELK1)をリン酸化することができます。 ERKカスケードの活性化はストレスに応じたシグナル伝達系、マイトジェンシグナルを媒介および調節しており、発生および分化、学習、記憶並びに生存において重要です。MAPKは種々のシグナル伝達経路において重要な役割を果たし、成長因子およびGタンパク質共役受容体のシグナルを細胞内標的に誘導します。MAPキナーゼは、増殖、分化、細胞形態、腫瘍形成など複数の細胞プロセスを制御します。
免責事項
弊社の製品は、弊社カタログや製品に付随する他社の文書において別段の記述がない限り、研究での用途のみを目的としており、他のいかなる目的、例えばこれに限るものではありませんが、許可されていない商用利用、in vitro診断での利用、ex vivo若しくはin vivoでの治療用途、又はヒト若しくは動物へのいかなる種類の消費若しくは応用にも使用できません。
WGK
WGK 3
Jan Code
M5670-BULK:
M5670-25UL:
M5670-VAR:
M5670-.2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GSK3 inhibitors regulate MYCN mRNA levels and reduce neuroblastoma cell viability through multiple mechanisms, including p53 and Wnt signaling
Duffy DJ, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 13(2), 454-467 (2014)
ErbB3/HER3 does not homodimerize upon neuregulin binding at the cell surface
Berger MB, et al.
Febs Letters, 569(1-3), 332-336 (2004)
Effect of zinc on high glucose-induced epithelial-to-mesenchymal transition in renal tubular epithelial cells
Zhang X, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 35(6), 1747-1754 (2015)
Michelle C Mendoza et al.
Trends in biochemical sciences, 36(6), 320-328 (2011-05-03)
The Ras-extracellular signal-regulated kinase (Ras-ERK) and phosphatidylinositol 3-kinase-mammalian target of rapamycin (PI3K-mTOR) signaling pathways are the chief mechanisms for controlling cell survival, differentiation, proliferation, metabolism, and motility in response to extracellular cues. Components of these pathways were among the first
T T Giang Ho et al.
The Journal of biological chemistry, 283(31), 21588-21598 (2008-06-06)
RhoA plays a significant role in actin stress fibers formation. However, silencing RhoA alone or RhoA and RhoC did not completely suppress the stress fibers suggesting a residual "Rho-like" activity. RhoB, the third member of the Rho subclass, is a