抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ERK-NP2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen, ERK-1 44 kDa
antigen, ERK-2 42 kDa
化学種の反応性
human, rat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 5-25 μg/mL using rat brain extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPK1(5594) , MAPK3(5595)
rat ... Mapk1(116590) , Mapk3(50689)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
物理的形状
調製ノート
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
M3807-BULK:
M3807-.2ML:
M3807-VAR:
試験成績書(COA)