Merck
M5171
Sigma-Aldrich
S-メチル-L-チオシトルリン 酢酸塩
≥98% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥25,080
¥25,080
出荷可能日2025年4月07日詳細
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥25,080
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H15N3O2S · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
265.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥25,080
出荷可能日2025年4月07日詳細
アッセイ
≥98% (TLC)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(O)=O.CSC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H15N3O2S.C2H4O2/c1-13-7(9)10-4-2-3-5(8)6(11)12;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H2,9,10)(H,11,12);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI Key
XUKPZPRDNPUAJY-JEDNCBNOSA-N
生物化学的/生理学的作用
NOシンタ-ゼの強力なインヒビタ-であり、誘導型(内皮型)NOSに比べ、恒常型(神経型)NOSを優先的に阻害します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5171-10MG:
M5171-50MG:
M5171-BULK:
M5171-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Narayanan et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(7), 885-887 (1994-04-01)
Nitric oxide synthase catalyzes the NADPH- and O2-dependent conversion of L-arginine to L-citrulline and nitric oxide. L-Thiocitrulline, L-homothiocitrulline, and S-methyl-L-thiocitrulline, novel citrulline analogs, have been synthesized and are shown to be potent inhibitors of both the constitutive brain and the
Liliana M Sanmarco et al.
Nature, 611(7937), 801-809 (2022-10-21)
Genome-wide association studies have identified risk loci linked to inflammatory bowel disease (IBD)1-a complex chronic inflammatory disorder of the gastrointestinal tract. The increasing prevalence of IBD in industrialized countries and the augmented disease risk observed in migrants who move into