スキップする
SML0100
GYY4137 ジクロロメタン複合体
≥98% (HPLC), powder, H₂S donor
別名:
P-(4-メトキシフェニル)-P-4-モルホリニル-ホスフィノジチオ酸, モルホリン-4-イウム 4-メトキシフェニル(モルホリノ) ホスフィノジチオアート ジクロロメタン 複合体, モルホリン含有化合物(1:1)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥14,500
50 mg
在庫from市川市大町368
¥57,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C11H16NO2PS2 · C4H9NO · xCH2Cl2
CAS番号:
分子量:
376.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
¥14,500
カートの在庫状況を確認する
​
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
GYY4137 ジクロロメタン複合体, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCl.S=P(N1CCOCC1)([S-])C2=CC=C(OC)C=C2.C3COCC[NH2+]3
InChI
1S/C11H16NO2PS2.C4H9NO.CH2Cl2/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;1-3-6-4-2-5-1;2-1-3/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);5H,1-4H2;1H2
InChI key
PKLNNEJKTAMITC-UHFFFAOYSA-N
Application
GYY4137ジクロロメタン錯体は非イソチオシアネートのH2S (硫化水素)ドナーとして使用されています。
Biochem/physiol Actions
GYY4137は、H2Sの低分子放出薬であり、血管拡張作用と降圧作用を有しています。H2Sは、神経調節、高血圧、炎症、血管緊張に多くの影響を及ぼす生物学的に重要なメディエーターであることがわかっています。GYY4137は、H2Sの様々な生物学的作用の研究に有用であるとみられています。
H2Sの低分子放出薬
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SML2470494453
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
biotech. grade, 99.9%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
99.9%
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to tan
color
white to beige
color
-
保管分類
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Hello we have bought GYY4137 nr kat SML0100 Dichloromethane complex is it possible to store the stock after dissolving in DMSO in the fridge or freezer for another use>
    1 回答
    1. We have tested solubility of DMSO: ≥3 mg/mL, for the compound we would recommend preparing fresh-as-needed for best results and have not conducted solution stability studies long term.