安全性情報
M4824
Sigma-Aldrich
Myosin Light Chain from human heart
別名:
Myosin from human heart
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥89,600
¥89,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥89,600
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
¥89,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human heart
品質水準
フォーム
lyophilized
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物理的形状
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
M4824-100UG:
M4824-100UG-PW:
M4824-BULK:
M4824-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)